Principaux documents
297577
Sigma-Aldrich
Inulin, 14C-carboxylated
solid
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solid
Poids mol.
~5,000
Ampleur du marquage
1-3 mCi per g
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
screw cap bottle