227R-2
BCL6 (EP278) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EP278, monoclonal
Description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
bottle of 1.0 mL predilute (227R-27)
bottle of 7.0 mL predilute (227R-28)
vial of 0.1 mL concentrate (227R-24)
vial of 0.5 mL concentrate (227R-25)
vial of 1.0 mL concentrate (227R-26)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (227R-24-RUO)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (227R-26-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (227R-27-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (227R-28-RUO)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG
Contrôle
tonsil
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Informations sur le gène
human ... BCL6(604)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable