21118
Calcium citrate tribasic tetrahydrate
BioUltra, ≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Synonyme(s) :
Citric acid calcium salt, Tricalcium dicitrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Forme
powder
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Perte
10-14% loss on drying, 180°C, 4 h
Solubilité
0.1 M HCl: 0.01 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1000 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤100 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.01 M in 0.1 M HCl
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.03
Chaîne SMILES
O.O.O.O.OC1(CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1)C(=O)O[Ca]OC(=O)C2(O)CC(=O)O[Ca]OC(=O)C2
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
Clé InChI
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable