17751
3-(1-Acetylacetonylazo)phthalhydrazide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(1,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydrophthalazin-5-ylazo)-2,4-pentanedione
About This Item
Description
luminescence test: Emmax475 nm 0.1M Tris pH 8.5; after addition of H2O2
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Pf
>300 °C
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
CC(=O)C(\N=N\c1cccc2C(=O)NNC(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C13H12N4O4/c1-6(18)11(7(2)19)15-14-9-5-3-4-8-10(9)13(21)17-16-12(8)20/h3-5,11H,1-2H3,(H,16,20)(H,17,21)/b15-14+
Clé InChI
XWZORHXCJSIQCY-CCEZHUSRSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges