Principaux documents
16328
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-maleimidoethyl)ethylene glycol
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl {2-{2-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy}ethyl}carbamate
1 G
796,00 €
796,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
796,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
796,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥96.0% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)23-14(20)16-6-8-21-10-11-22-9-7-17-12(18)4-5-13(17)19/h4-5H,6-11H2,1-3H3,(H,16,20)
Clé InChI
ANPNLGYUZZQPEV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable