Principaux documents
15396
Sigma-Aldrich
Boc-Sta(3R,4S)-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
(3R,4S)-4-(Boc-amino)-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.34
Beilstein:
3613624
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −26±2°, c = 0.5% in methanol
Pf
137-139 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(2)6-9(10(15)7-11(16)17)14-12(18)19-13(3,4)5/h8-10,15H,6-7H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
Clé InChI
KJIQRHBVNGRPCO-VHSXEESVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable