Key Documents
14772
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine biszinc chloride complex
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
9,10-Bis(TMEDA)anthracene biszinc chloride complex, 9,10-Bis[N-(2-dimethylaminoethyl)methylaminomethyl]anthracene biszinc chloride complex
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H38Cl4N4Zn2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
679.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90% (TLC)
Solubilité
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescence
λex 335 nm; λem 427 nm in acetonitrile
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Zn]Cl.Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13