Principaux documents
14581C
SAFC
EX-CELL® MDCK Serum-Free Medium for MDCK Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
1000 ML
120,00 €
120,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1000 ML
120,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
120,00 €
Check Cart for Availability
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
glucose: 6.0 g/L
NaHCO3: 1.8 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
EX-CELL MDCK is an animal-protein free, serum-free medium developed for the long-term growth of Madin Darby Canine Kidney (MDCK) and related cells. The cells, in an attachment culture, can be subcultured directly into EX-CELL MDCK from serum-supplemented media without adaptation. Cell densities and doubling times achieved under serum-free conditions are comparable to those achieved in a serum-supplemented culture.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :