Principaux documents
141-500A
EpiVita Growth Medium for Adult Keratinocytes, Serum-Free
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions de stockage
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
All-in-one, ready-to-use growth medium for cell culture of primary keratinocytes, adult
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol