11184
N-Biotinyl-3,6-dioxaoctane-1,8-diamine
≥95% (TLC), 25 mg/mL in DMSO
Synonyme(s) :
N-{2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl}biotinamide, Biotin-DADOO
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (TLC)
Concentration
25 mg/mL in DMSO
Solubilité
DMF: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.NCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C16H30N4O4S.C2HF3O2/c17-5-7-23-9-10-24-8-6-18-14(21)4-2-1-3-13-15-12(11-25-13)19-16(22)20-15;3-2(4,5)1(6)7/h12-13,15H,1-11,17H2,(H,18,21)(H2,19,20,22);(H,6,7)/t12-,13-,15-;/m0./s1
Clé InChI
SJXUUAFYSXSFNA-HZPCBCDKSA-N
Application
Conditionnement
Product 11184-1G contains 1 gram of solution (approximately 910 microliters), at a concentration of 25 mg/mL (~23 mg N-Biotinyl-3,6-dioxaoctane-1,8-diamine trifluoroacetate salt).
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves