09184
Dextrane from Leuconostoc spp.
Mr ~100,000
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
(Leuconostoc spp.)
Forme
powder
Poids mol.
Mr ~100,000
Pf
483 °C ((901 °F))
Solubilité
water: 1.5 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clé InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.