Principaux documents
0711500
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-pentafluorphenylester
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
BzOPfp
10 G
407,00 €
100 G
3 070,00 €
407,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
407,00 €
100 G
3 070,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2C6F5
Poids moléculaire :
288.17
Beilstein:
2299215
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.28
407,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
73-74 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
InChI
1S/C13H5F5O2/c14-7-8(15)10(17)12(11(18)9(7)16)20-13(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
WZPWTXZSQHIABL-UHFFFAOYSA-N
Application
Active ester for the selective benzoylation of amino groups[1]
Autres remarques
Currently available only in Europe.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
J. Igolen, C. Morin
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4802-4802 (1980)