Principaux documents
01702
Sigma-Aldrich
Acrylamide:N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1
BioXtra, for molecular biology
About This Item
Code UNSPSC :
41105319
Nomenclature NACRES :
NB.22
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Gamme de produits
BioXtra
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Conductivité
<20 μS/cm at 20 °C (50 mg/ml water)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Adéquation
in accordance for electrophoresis test
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Polyacrylamide gel electrophoresis of nucleic acids[1]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
M Nordin-Andersson et al.
Cell biology and toxicology, 19(1), 43-51 (2003-03-29)
Basal cytotoxicity, morphological changes and alterations in cell physiological and neurochemical functions were studied in differentiated human neuroblastoma (SH-SY5Y) cells during exposure to acrylamide and during a subsequent recovery period after cessation of exposure. Acrylamide induced a 20% reduction in
Roongnapa Suedee et al.
Journal of chromatography. A, 1114(2), 239-249 (2006-03-15)
A temperature sensitive dopamine-imprinted polymer was prepared in 80% aqueous methanol solution by free-radical cross-linking co-polymerisation of methacrylic acid and acrylamide at 60 degrees C in the presence of N,N-methylene-bis-acrylamide as the cross-linker and dopamine hydrochloride as template molecule. The
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 66-66 (1987)