Principaux documents
M7506
Sigma-Aldrich
sulfate de magnésium
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
500 G
122,00 €
1 KG
216,00 €
2 KG
337,00 €
12 KG
1 270,00 €
25 KG
2 440,00 €
122,00 €
Date d'expédition estimée le18 février 2025
Cette référence est aussi disponible en qualité ReagentPlus® dans notre gamme exclusive de produits à écoulement fluide Redi-Dri™
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
122,00 €
1 KG
216,00 €
2 KG
337,00 €
12 KG
1 270,00 €
25 KG
2 440,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MgSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.5%
Qualité:
anhydrous
Forme:
powder
122,00 €
Date d'expédition estimée le18 février 2025
Cette référence est aussi disponible en qualité ReagentPlus® dans notre gamme exclusive de produits à écoulement fluide Redi-Dri™
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 5210
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.5%
Forme
powder
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le sulfate de magnésium est un sel de magnésium à action tocolytique.[1] Son pouvoir inducteur d'un effet analgésique en phases peropératoire et postopératoire a été étudié.[2] Il a été observé qu'il prévient l'éclampsie.[3] Sa capacité à éliminer l'eau présente dans des solvants non miscibles à l'eau par relargage (séparation de phases) a été étudiée.[4]
Application
Le sulfate de magnésium (anhydre) peut être utilisé comme catalyseur :      
  • dans la réaction de Biginelli pour synthétiser des dihydropyrimidinones en conditions sans solvant.[5]      
  • dans la synthèse de 2-imidazolines en faisant réagir des aldéhydes avec de l'éthylènediamine en présence de peroxyde d'hydrogène et d'iodure de sodium[6].
Le mélange constitué de MgSO4 et de bayérite est utilisé pour préparer des nanoparticules de spinelle de MgAl2O4 mono-phase par calcination du mélange en poudre à 800 oC[7].
Le MgSO4 (anhydre) peut aussi servir d'agent dessiccant en synthèse organique pour éliminer les traces d'eau contenues dans les extraits organiques.
Le sulfate de magnésium peut être utilisé comme agent déshydratant pour extraits organiques.[8]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A facile and efficient synthesis of 2-imidazolines from aldehydes using hydrogen peroxide and substoichiometric sodium iodide
Bai Guo-yi, et al.
Synthesis, 2011(10), 1599-1603 (2011)
Anhydrous magnesium sulfate mediated solvent-free synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones at ambient temperature
Pore DM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 60(6), 435-438 (2007)
Synthesis of MgAl2O4 spinel nanoparticles using a mixture of bayerite and magnesium sulfate
Su Xinghua, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 12(5), 1813-1819 (2010)
New and highly effective method for the oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds.
Corey EJ and Kim CU.
Journal of the American Chemical Society, 94(21), 7586-7587 (1972)
J P Elliott
American journal of obstetrics and gynecology, 147(3), 277-284 (1983-10-01)
Magnesium sulfate (MgSO4) has been successfully used to inhibit premature labor. A retrospective review was performed on the use of MgSO4 as a tocolytic agent at Memorial Hospital, Long Beach, California, during a 4-year period (1978-1982). Three hundred fifty-five patients
Articles
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC/MS
Questions
1–4 sur 4 questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 réponse
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile ?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 réponse
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile ?
  3. Is this product in a glass bottle or plastic bottle? If plastic, is it BPA-free?
    1 réponse
    1. The product comes in a white high density polyethylene bottle and the product is free from PBA.
      Utile ?
  4. What is the particle size for product M7506, magnesium sulfate?
    1 réponse
    1. The product does not have a specified particle size. However, it is indicated that all of the material passes through a 50 mesh screen, suggesting that the particles should be smaller than 300 microns in size.
      Utile ?