E7148
Ethyl alcohol, Pure
≥95.0%, for molecular biology, 190 proof
Synonyme(s) :
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Produits recommandés
product name
Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, for molecular biology
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Type
for molecular biology
Pureté
≥95.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
3.1-27.7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
190 proof
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
Point d'ébullition
78.3 °C
Pf
-114 °C
Densité
0.816 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- The precipitation and purification of nucleic acids and proteins.
- Histology to prepare staining and destaining reagents. Dehydrating tissues prior to embedding.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Protocoles
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).