537438
Propyl acetate
≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
25 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
1.7 %, 37 °F
8 %
Impuretés
≤0.01% Acetic acid (free acid)
≤0.1% Water
Résidus d'évap.
≤0.01%
Couleur
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.8 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.