32305
Barium acetate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥99%
Forme
crystalline
Impuretés
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.025% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
pH
7-8.5 (20 °C, 5%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤30 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Sr: ≤2000 mg/kg
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable