276839
Zinc chloride solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
0.95-1.10 M (silver nitrate titration)
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.835 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup