259691
Méthylcyclohexane
spectrophotometric grade, 99%
Synonyme(s) :
Hexahydrotoluene
Produits recommandés
Qualité
spectrophotometric grade
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
545 °F
Limite d'explosivité
6.7 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
<0.010% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
101 °C (lit.)
Pf
−126 °C (lit.)
Densité
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 207 nm Amax: 1.00
λ: 221 nm Amax: 0.40
λ: 232 nm Amax: 0.15
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.0 °C - closed cup