211273
Zinc chloride
ACS reagent, ≥97%
Synonyme(s) :
Dichlorozinc
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 428 °C)
Pureté
≥97%
Forme
crystalline powder
powder, crystals or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
Impuretés
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
Pf
293 °C (lit.)
Traces d'anions
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable