11028
Oxyde d′aluminium
puriss., ≥98% Al2O3 basis
Synonyme(s) :
Alumina
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Pureté
≥98% Al2O3 basis
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.2% alkalis (as Na2O)
Perte
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
Pf
2040 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤300 mg/kg
Chaîne SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clé InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable