Principaux documents
Z802921
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500, pathlength 5 mm, chamber volume 2.5 μL
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
2 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 105-210-QS
Paramètres
200-2500 spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H de l'ouverture
~0.08
H centrale
15 mm
Volume de la chambre
2.5 μL
Longueur du trajet optique
5 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
With PTFE stopper, 2 polished windows
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.