Z802050
Hellma® absorption cuvettes, cells for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1500 μL
About This Item
Matériaux
Suprasil® Rayon
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 119-004-QS
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
1500 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)