Z801763
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.5 mm, chamber volume 31 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Fabricant/nom de marque
Hellma 170.700-QS
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
31 μL
Longueur du trajet optique
0.5 mm
Méthode de détection
photometric
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)