Y0001322
Hydroxyethyl starch (high MW)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hydroxyethyl starch
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
starch
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OCCOC[C@H]2O[C@H](OCCO)[C@H](OCCO)[C@@H](OCCO)[C@@H]2OCCO
InChI
1S/C16H32O11.C6H12O6/c17-1-6-22-11-12-13(23-7-2-18)14(24-8-3-19)15(25-9-4-20)16(27-12)26-10-5-21;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h12-21H,1-11H2;2-11H,1H2/t12-,13-,14+,15-,16+;2-,3-,4+,5-,6+/m11/s1
Clé InChI
DNZMDASEFMLYBU-RNBXVSKKSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)