Principaux documents
Y0000407
Méthylrosanilinium pour assurer la compatibilité entre les systèmes
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Violet cristallisé, Chlorure d’hexaméthylpararosaniline, Violet 3 de base, Violet de gentiane, Violet de méthyle 10B
About This Item
Formule linéaire :
C25H30N3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.98
Numéro C.I. (Colour Index):
42555
Beilstein:
3580948
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gentian violet
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Methylrosanilinium for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Metabolism and mode of action of gentian violet.
S N Moreno
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 83 Suppl 1, 308-320 (1988-11-01)
Ricardo L Berrios et al.
Dermatologic clinics, 29(1), 69-73 (2010-11-26)
The term pyoderma encompasses a variety of distinct entities including impetigo (bullous and nonbullous), erysipelas, cellulitis, folliculitis, and staphylococcal scalded skin syndrome. Treatment of pyodermas centers around wound care and appropriate antibiotic selection. Triphenylmethane dyes, such as gentian violet, represent
Performance of Gram and Acridine-orange staining in hand phlegmon.
Camillo Theo Müller et al.
Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, 67(10), 1451-1452 (2014-06-11)
F Jahan et al.
The Malaysian journal of pathology, 36(3), 175-180 (2014-12-17)
Urethritis is one of the most important causes of morbidity and mortality in developing countries. The aim of this study was to detect common bacterial causes of urethritis in men by Gram stain, culture and multiplex PCR.185 male patients who
R Docampo et al.
Drug metabolism reviews, 22(2-3), 161-178 (1990-01-01)
Gentian violet has been used in medicine for almost 100 years: as an antiseptic for external use, as an antihelminthic agent by oral administration, and more recently, as a blood additive to prevent transmission of Chagas' disease. To date, no