Y0000036
Carisoprodol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl isopropylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carisoprodol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
Clé InChI
CYKYMRWEPMUFSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement