Principaux documents
XRFOX08
Supelco
Copper XRF Standard - 1.57 wt%
certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Fabricant/nom de marque
RTC XRF-OX-08
Technique(s)
XRF: suitable
Matrice
silicon dioxide
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable