Principaux documents
VISRT250600
Silicone Rotational Viscosity Standard
251.5 mPa.s (25.00°C), RT250
600 ML
241,00 €
241,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
600 ML
241,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
241,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
251.5 mPa.s(25.00 °C)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Description générale
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable