SMB00941
Monoethyl Phthalate
≥95%
Synonyme(s) :
Monoethyl Phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monoethyl ester, Ethyl 2-carboxybenzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YWWHKOHZGJFMIE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)