SMB00940
3-Hydroxyhippuric acid
≥95% (NMR)
Synonyme(s) :
3-Hydroxyhippuric acid, (3-Hydroxybenzamido)acetic acid, (3-Hydroxybenzoylamino)acetic acid, 3-Hydroxybenzoylglycine, N-(3-Hydroxybenzoyl)glycine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (NMR)
Forme
solid
Couleur
white to pale yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
InChI
1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-2-6(4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Clé InChI
XDOFWFNMYJRHEW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)