SMB00908
4-Hydroxy-4-methyl-2-oxoglutaric acid dipotassium salt
95-105% (titration)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-4-methyl-2-oxoglutaric acid dipotassium salt, Parapyruvate
Produits recommandés
Essai
95-105% (titration)
Forme
powder
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 46
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white to beige
Solubilité
water: soluble 10 mg/mL
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
- to study mitochondrial metabolomics
- to study age related disorders (Alzheimer′s and Parkinson′s research)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable