Principaux documents
RTM19
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 351.1 mPa.s (25.00 °C)
500 ML
184,00 €
184,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
184,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
184,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Viscosité
351.1 mPa.s(25.00 °C)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Description générale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Mineral Oil Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable