QC1102
Dioxins and Furans in Water by 8280
certified reference material
About This Item
Qualité
certified reference material
Conditionnement
ampule of 2 mL
Fabricant/nom de marque
RTC QCO-358
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup - Solvent
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)