QC1040
Nitrosamines/Nitroaromatics - WP
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 2 mL
Fabricant/nom de marque
RTC QCO-251
Concentration
100% in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup - Solvent
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)