PHR8787
Eszopiclone Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Zopiclone oxide, (5RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate 4-oxide
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Famille d'API
eszopiclone
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
Clc1cnc(cc1)N2C(c4nccnc4C2=O)OC(=O)N3CC[N](=O)(CC3)C
InChI
1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
Clé InChI
IPTIKKTXLHVRKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable