Principaux documents
PHR3857
Supelco
(S)-β-Amino-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.36
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1727031
Famille d'API
zolmitriptan
Conditionnement
pkg of 50MG
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES 
[nH]1c2c(c(c1)CCN(C)C)cc(cc2)C[C@H](N)CO
InChI
1S/C15H23N3O/c1-18(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13(16)10-19/h3-4,8-9,13,17,19H,5-7,10,16H2,1-2H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
XYSYRJCYRKMOFP-ZDUSSCGKSA-N
Remarque sur l'analyse
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable