PHR3174
Aminohippuric Acid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1025351
Famille d'API
aminohippuric acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
199-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)