PHR2612
Isopropyl valproate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Propan-2-yl 2-propylpentanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
valproic acid
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-5-7-10(8-6-2)11(12)13-9(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
HRXNGKUCYZHOGZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)