PHR2563
11-Ketoprogesterone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-Pregnene-3,11,20-trione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
progesterone
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)C1CCC2C3CCC4=CC(=O)CCC4(C)C3C(=O)CC12C
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-17,19H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
Clé InChI
WKAVAGKRWFGIEA-DADBAOPHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)