PHR2554
Phenytoin Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
3a,6a-diphenyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mg
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable