PHR2441
Diclofenac potassium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Diclofenac potassium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid potassium salt
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. D1039990
traceable to USP 1188709
Famille d'API
diclofenac
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[K+].Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.K/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
KXZOIWWTXOCYKR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable