PHR2431
D-Camphor Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Isoborneol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
camphor
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
212-214 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
Clé InChI
DTGKSKDOIYIVQL-MRTMQBJTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable