PHR2255
Cimetidine Impurity H
Synonyme(s) :
1,1′-(Disulphanediyldiethylene)bis(2-cyano-3-methylguanidine)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
cimetidine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable