PHR2091
Nicotinamide Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-Methylnicotinamide chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, MNA, N-Methylnicotinic acid amide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride
339,50 €
Tarif485,00 €Économiser 30 %Date d'expédition estimée le22 mai 2025
About This Item
339,50 €
Tarif485,00 €Économiser 30 %Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl.[n+]1(cc(ccc1)\C(=N\[H])\[O-])C
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
Clé InChI
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable