Principaux documents
PHL89857
α-Cyperone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Eudesma 4,11-diene 3-one
10 MG
499,00 €
499,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
499,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
499,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1CC[C@@]2(CC[C@H](CC2=C1C)C(=C)C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-7-15(4)8-6-14(16)11(3)13(15)9-12/h12H,1,5-9H2,2-4H3/t12-,15+/m1/s1
Clé InChI
KUFXJZXMWHNCEH-DOMZBBRYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable