Principaux documents
PHL89621
Daphnetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7,8-Dihydroxycoumarin, Daphnetin, Daphnetol, Ruixiangsu
10 MG
226,00 €
226,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
226,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
226,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-1-5-2-4-7(11)13-9(5)8(6)12/h1-4,10,12H
Clé InChI
ATEFPOUAMCWAQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable