Principaux documents
PHL89564
Anisodine hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
α-Hydroxyscopolamin hydrobromide, Daturamine hydrobromide
10 MG
395,00 €
395,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
395,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21NO5 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
395,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
Br.CN1[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]3O[C@@H]23)OC(=O)C(O)(CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO5.BrH/c1-18-12-7-11(8-13(18)15-14(12)23-15)22-16(20)17(21,9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15,19,21H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13+,14-,15+,17-;/m1./s1
Clé InChI
GJPDCORRBGIJOP-KALLRANASA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable