Principaux documents
PHL83851
(+)-Eudesmin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(+)-Pinoresinol dimethyl ether, O,O-Dimethylpinoresinol
10 MG
472,00 €
472,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
472,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H26O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
472,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@@H]3[C@@H]([C@H](OC3)c4cc(c(cc4)OC)OC)C1)c2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C22H26O6/c1-23-17-7-5-13(9-19(17)25-3)21-15-11-28-22(16(15)12-27-21)14-6-8-18(24-2)20(10-14)26-4/h5-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-4H3/t15-,16-,21+,22+/m0/s1
Clé InChI
PEUUVVGQIVMSAW-RZTYQLBFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable