Principaux documents
PHL83505
Griffonin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Lithospermoside
10 MG
385,00 €
385,00 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
385,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
385,00 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N#C\C=C1\C(C(C(C=C\1)O)O)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C14H19NO8/c15-4-3-6-1-2-7(17)9(18)13(6)23-14-12(21)11(20)10(19)8(5-16)22-14/h1-3,7-14,16-21H,5H2/b6-3+
Clé InChI
WIIDBJNWXCWLKF-ZZXKWVIFSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable